Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds et fond rond en PP
Accélérez vos processus manuels et automatisés. Les plaques à puits profonds et fond rond en PP Eppendorf™ associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie des puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse.
Marque: Eppendorf™ 0030501209
164.92 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21788" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.34000kg
Description
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
Spécification
Code-barres inclus | |
Standard | |
8 x 12 | |
Blanc | |
96 | |
1000 μl | |
Oui | |
20/boîte |
Directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 | |
-86°C | |
Autoclavable | |
PP | |
Non stérile | |
U | |
Préparation et stockage d’échantillons, culture de bactéries et de levures, isolement d’ARN et d’ADN à haut débit |