Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 2000 μL
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Blue
Volume total (métrique) du puits:
1000 μl
2000 μl
Unit Size:
20 pièces
Description
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
Specifications
Specifications
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 |
| Format | Étalon |
| Contenu et stockage | -86°C |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Blue |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction