Learn More
BRAND™ Entonnoirs à poudre en PP
En polypropylène léger et durable. Les entonnoirs à poudre en polypropylène Brand™ constituent une excellente option pour le transfert d’échantillons sans restriction de débit.
Marque: BRAND™ 148035
55.21 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Avec tige courte et large
- Offre une excellente résistance aux chocs thermiques
Spécification
120 mm | |
PP | |
Autoclavables | |
28 mm | |
Entonnoir à poudre |
30 mm | |
goulot de 28 mm | |
Translucide | |
1/Bte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Entonnoirs à poudre en PP > Longueur de la tige : 28 mm ; diamètre du goulot : 30mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu