Learn More
Kartell™ Pointe de pipette en polypropylène
Réduisez la rétention des échantillons grâce à une pointe d’une grande clarté, avec d’excellentes propriétés hydrofuges. Les pointes de pipettes en polypropylène Kartell™ utilisent un système de centrage précis pour garantir la fiabilité directionnelle de l’échantillon lors de la distribution.
27.65€ - 119.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | CE/IVD |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Conditionnement | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Conditionnement | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12533287
|
Kartell™
0097100 |
2 à 300 μl | En vrac | Neutre | Polypropylène |
27.65€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12503267
|
Kartell™
0974600 |
0,5 à 20 μl | Recharge | Neutre | PP |
81.15€
4800 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10358271
|
Kartell™
0964600 |
0,1 à 10 ml | Portoir | Naturel | PP |
118.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10469371
|
Kartell™
0964800 |
1000 - 5000°mu;l | Portoir | Bleu clair | PP |
119.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Haute pureté et excellentes propriétés hydrofuges conçues pour limiter la rétention de l’échantillon dans la pointe à un minimum
- Le centrage précis de l’orifice à l’extrémité de la pointe garantit la fiabilité directionnelle de l’échantillon lors de la distribution
- Ces pointes sont recommandées avec les micropipettes automatiques Kartell, mais elles fournissent d’excellents résultats même si elles sont utilisées avec la majorité des autres marques de micropipettes disponibles sur le marché
- Pointes jetables également disponibles en rack
Spécification
Autoclavables | |
CE/IVD | |
PP |