Learn More
Kartell™ Pointe de pipette en polypropylène
Réduisez la rétention des échantillons grâce à une pointe d’une grande clarté, avec d’excellentes propriétés hydrofuges. Les pointes de pipettes en polypropylène Kartell™ utilisent un système de centrage précis pour garantir la fiabilité directionnelle de l’échantillon lors de la distribution.
Marque: Kartell™ 0097100
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.29250kg
Description
- Haute pureté et excellentes propriétés hydrofuges conçues pour limiter la rétention de l’échantillon dans la pointe à un minimum
- Le centrage précis de l’orifice à l’extrémité du cône garantit une directivité fiable de l’échantillon lors de sa distribution
- Ces cônes sont recommandés pour une utilisation avec les micropipettes automatiques Kartell, mais fournissent d’excellents résultats, même s’ils sont utilisés avec la plupart des autres marques de micropipettes disponibles sur le marché
- Cônes jetables également disponibles en portoir
Spécification
2 à 300 μl | |
Autoclavable | |
En vrac | |
Polypropylène |
Neutre | |
CE / IVD | |
Kartell™, Biohit™, Gilson™, Finnpipette™, Labsystem™ |