Learn More
Kartell™ Cuve pour pipettes en PP Plastilab™
Cuve robuste et polyvalente pour le stockage des pipettes.
Marque: Kartell™ 0059200
Description
Versatile rugged jar for storing pipettes.
- Le polypropylène fournit un effet amortissant pour les pipettes
- Le couvercle hermétique serré protège pendant le transport
- Base à bride soudée pour plus de stabilité
- Peut être coupé pour convenir aux pipettes plus courtes
- Peut être incliné sur le côté pour le drainage
- Cuve autoclavable à la vapeur à 120 °C
Spécification
Autoclavable | |
PP | |
Cuve pour pipettes | |
Stockage des pipettes |