Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR en PP
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Marque: Eppendorf™ 0030124910
254.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Bandelettes de tubes PCR Eppendorf Fast, 0,1 ml, avec bandelettes de bouchons, plates, usage PCR, 120 pièces. (10 × 12 pièces)- Idéales pour une utilisation avec les cycleurs Fast tels que Mastercycler X50s et les enzymes Fast- Tubes de 8 réactions en bandelette - idéales pour les petits volumes d’échantillons- Facilement adaptables pour l’automatisation- Refermables à l’aide de bouchons en bandelette plats ou bombés- 1)1) Téléchargement de certificats à l’adresse www.eppendorf.com/certificates![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
0.1 mL | |
Polypropylène | |
Avec bandelettes de bouchons, plates | |
Oui | |
Consommables PCR |
Non stérile | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Autoclavable | |
Fast PCR Tube Strips |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.