Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR en PP
GREENER_CHOICE
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Marque:  Eppendorf™ 0030124812
198.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10146704
  • 204.82€ / 120 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
  • Facile à ouvrir
  • L’étanchéité parfaite empêche toute évaporation
  • Parois fines et lisses présentant une épaisseur régulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans ADN humain, DNase, RNase ni inhibiteur de PCR
0,1 ml
Blocs de thermocycleur pour tubes de 0.1 ml pour un transfert de chaleur efficace et homogène vers l’échantillon
Polypropylène
10 000 x g
Autoclavable
Barrettes 10 x 12
Transparent
120/boîte
Non stérile
PCR Clean (Non-sterile)
Barrette bombée
Oui
Tube PCR à paroi mince
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes PCR en PP > Avec barrettes de bouchons bombés