Learn More
Fisherbrand™ Racks pour microtubes réversibles 96 puits
Retournez le portoir pour stocker des microtubes de taille différente. Les portoirs pour microtubes réversibles 96 puits Fisherbrand™ sont dotés de languettes faciles à saisir pour une manipulation et un stockage en toute sécurité.
Marque: Fisherbrand™ HS2345AF
129.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PP
- Grille 8 x 12 standard
- Languettes à chaque extrémité du portoir pour clipser le couvercle
- Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui facilite leur visualisation
- Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 ml facilitent l’extraction des tubes
- Autoclavables
Spécification
Anneaux surélevés, couvercles | |
Oui | |
Autoclavable | |
Microtubes à centrifuger (0,5 ml et 1,5/2 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96/côté | |
None | |
Non stérile | |
5/boîte | |
246 mm | |
121 mm | |
50 mm | |
11 mm, 7,6 mm |
Rack de microtubes | |
8 x 12 | |
Assortiment (bleu, vert, violet, jaune, orange), Green, Purple, Yellow, Orange | |
PP | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Oui | |
Microtubes à centrifuger de 0.5 ml et 1.5/2 ml | |
246 x 121 x 50 mm | |
9.7 in. | |
4.8 in. | |
2 in. |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
4Heures
0Minutes
13Secondes
49 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
79Heures
0Minutes
13Secondes
49Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%