Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks de stockage pour microtubes en PP
Organisez instantanément les tubes à essai de microcentrifugation dans n’importe quel laboratoire
30.86€ - 82.90€
Spécification
Type de produit | Rack, rangement pour microtubes |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | En PP |
Positions | 80 |
Quantité | 5/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15580052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0002 |
Assortiment |
82.90€
Pack de 5 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15590052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0003 |
Blue | N/A | N/A | N/A | |||||
15500062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0004 |
Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
15510062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0005 |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
15520062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0006 |
Pink | N/A | N/A | N/A | |||||
15530062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0007 |
Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
15540062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0008 |
Rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
15570052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0001 |
Naturel |
77.65€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15570062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0012 |
Assorted Fluorescent | N/A | N/A | N/A | |||||
15580062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0013 |
Fluorescent Blue | N/A | N/A | N/A | |||||
15590062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0014 |
Fluorescent Green | N/A | N/A | N/A | |||||
15500072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0015 |
Orange fluorescent | N/A | N/A | N/A | |||||
15510072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0016 |
Rose fluorescent | N/A | N/A | N/A | |||||
15520072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0017 |
Fluorescent Yellow | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Les racks à code couleur permettent d’identifier facilement des procédures de laboratoire ou des plateaux de techniciens spécifiques
- Chaque puits est numéroté pour la localisation aisée des échantillons
- Autoclavables et adaptés à la congélation
- Parfaits pour une utilisation sur paillasse, pour le stockage ou le transport d’échantillons
- Choix de 12 couleurs, dont la couleur naturelle, plus packs de couleurs assorties
- Capacité : peuvent accueillir 80 microtubes à centrifuger avec bouchon à vis jusqu’à 2,0 mL dans une grille de 16 x 5
Spécification
Rack, rangement pour microtubes | |
En PP | |
5/boîte | |
26,7 cm | |
22,9 cm | |
12,7 cm |
Autoclavable | |
80 | |
26.7 x 22.9 x 12.7 cm (10.5 x 9 x 5 in) | |
10,5 in | |
9 in | |
5 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks de stockage pour microtubes en PP