Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks de stockage pour microtubes en PP
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Assortiment fluorescent
Bleu
Bleu fluorescent
Jaune
Jaune fluorescent
Naturel
Orange
Orange fluorescent
Rose
Rose fluorescent
Rouge
Vert
Vert fluorescent
Conditionnement:
Pack de 5
Description
- Les racks à code couleur permettent d’identifier facilement des procédures de laboratoire ou des plateaux de techniciens spécifiques
- Chaque puits est numéroté pour la localisation aisée des échantillons
- Autoclavables et adaptés à la congélation
- Parfaits pour une utilisation sur paillasse, pour le stockage ou le transport d’échantillons
- Choix de 12 couleurs, dont la couleur naturelle, plus packs de couleurs assorties
- Capacité : peuvent accueillir 80 microtubes à centrifuger avec bouchon à vis jusqu’à 2,0 mL dans une grille de 16 x 5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack, rangement pour microtubes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Capacité | Tubes (2 ml) |
| Matériau | En PP |
| Positions | 80 |
| Quantité | 5/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 26.7 x 22.9 x 12.7 cm (10.5 x 9 x 5 in) |
| Longueur (métrique) | 26,7 cm |
| Longueur (impériale) | 10,5 in |
| Afficher plus |