Learn More
Fisherbrand™ Microtube à centrifuger en polypropylène
Utilisez ces tubes pour une variété d’applications. Les microtubes à centrifuger en PP Fisherbrand™ sont dotés d’un bouchon à clipser et d’une zone d’écriture dépolie.
Marque: Fisherbrand™ 200400P
Description
- Microtubes à centrifuger gradués en PP
- Peut être centrifugé jusqu’à 12 500 x g
- Capacité 1,5 ml
- 500/boîte
Spécification
Bouchon à clipser | |
1.5 ml | |
500boîte | |
Non stérile |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
1.5 ml | |
Bouchon à clipser |
200400P
Taille: 1.1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microtube à centrifuger en polypropylène > Capacité : 1,5 ml ; Conditionnement : 500/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu