Learn More
Masterflex™ Raccord Luer Premium en polypropylène
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme. Exempt de contaminants et entièrement traçable, le raccord Luer mâle en polypropylène Cole-Parmer™ avec anneaux de verrouillage est fabriqué conformément à la norme ISO 594-1. Idéals pour un large éventail d’applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubes de petite taille.
31.35€ - 90.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
À utiliser avec (application) | Conviennent à un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
14889980
|
Masterflex™
45518-00 |
Pour embout cannelé de 1/16 pouce |
48.40€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15296618
|
Masterflex™
45518-08 |
Pour le raccord cannelé de 3/16 po |
31.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13546720
|
Masterflex™
45518-02 |
Pour embout cannelé de 3/32 pouce |
90.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme.Exempt de contaminants et entièrement traçable, le raccord Luer mâle en polypropylène Cole-Parmer™ avec anneaux de verrouillage est fabriqué conformément à la norme ISO 594-1.Idéal pour un large éventail d’applications essentielles, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubulures de petite taille.
- Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
- Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé
- Choisissez parmi une gamme de tailles avec une variété d’options de connexion
- Bonne résistance chimique. Température max.87°C (190°F)
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma (non recommandé pour l’autoclavage)
- Tous les orifices femelles peuvent être utilisés avec des connexions à glisser ou Luer lock
- Des bouchons et couvercles sont également disponibles
Spécification
Polypropylène | |
Conviennent à un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille | |
25/boîte |