Learn More
Masterflex™ Raccord Luer Premium en polypropylène
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme. Exempt de contaminants et entièrement traçable, le raccord Luer mâle en polypropylène Cole-Parmer™ avec anneaux de verrouillage est fabriqué conformément à la norme ISO 594-1. Idéals pour un large éventail d’applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubes de petite taille.
Marque: Masterflex™ 45518-02
12.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Description
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme.Exempt de contaminants et entièrement traçable, le raccord Luer mâle en polypropylène Cole-Parmer™ avec anneaux de verrouillage est fabriqué conformément à la norme ISO 594-1.Idéal pour un large éventail d’applications essentielles, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubulures de petite taille.
- Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
- Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé
- Choisissez parmi une gamme de tailles avec une variété d’options de connexion
- Bonne résistance chimique. Température max.87°C (190°F)
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma (non recommandé pour l’autoclavage)
- Tous les orifices femelles peuvent être utilisés avec des connexions à glisser ou Luer lock
- Des bouchons et couvercles sont également disponibles
Spécification
Raccord Luer | |
Pour embout cannelé de 3/32 pouce | |
25/boîte |
Polypropylène | |
Conviennent à un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille |