Learn More
Masterflex™ Raccords Luer ADCF en polypropylène Cole-Parmer™
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer ADCF en PP Cole-Parmer™ sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
12.00€ - 52.90€
Spécification
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
15173139
Afficher les documents
Masterflex™
30800-06
Adaptateur cannelé en J de 4 po
16.25€
25 pièces
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12188711
Afficher les documents
Masterflex™
30800-10
Adaptateur cannelé en L de 4 po
24.20€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12198711
Afficher les documents
Masterflex™
30800-26
Luer mâle à 1/4 po, raccord cannelé L
52.90€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15159448
Afficher les documents
Masterflex™
30800-22
Luer lock mâle x raccord cannelé standard 1⁄4 pouce
51.10€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
13543610
Afficher les documents
Masterflex™
30800-24
Raccord mâle Luer Lock x raccord cannelé standard 1⁄8 po Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15122187
Afficher les documents
Masterflex™
30800-18
Raccord cannelé à alésage mâle Luer x 1⁄8 po
23.10€
25 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
14871271
Afficher les documents
Masterflex™
30800-30
Bouchon Luer-Lock mâle
12.00€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux.Les raccords Luer ADCF en polypropylène Cole-ParmerTM sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille.Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé. Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion.
  • Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
  • Conforme à la normes ISO 594-1
  • Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
  • Conformes à la norme USP classe VI
  • Offre une très bonne résistance chimique
  • Température max. 190°F
Spécification
Spécification
Polypropylène