Learn More
Masterflex™ Raccords Luer ADCF en polypropylène Cole-Parmer™
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer ADCF en PP Cole-Parmer™ sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Marque:  Masterflex™ 30800-06
Code produit. 15173139
  • 16.25€ / 25 pièces
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux.Les raccords Luer ADCF en polypropylène Cole-ParmerTM sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille.Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé. Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion.
  • Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
  • Conforme à la normes ISO 594-1
  • Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
  • Conformes à la norme USP classe VI
  • Offre une très bonne résistance chimique
  • Température max. 190°F
Spécification
Spécification
Polypropylène
Applications à usage général et à usage unique
Raccord Luer femelle ADCF à adaptateur cannelé J de 1/4 po
Adaptateur cannelé en J de 4 po
25 Paquets