Learn More
Equip Labo™ Hottes filtrantes de laboratoire en polypropylène
Hotte filtrante de laboratoire riche, robuste et fiable en polypropylène.
Marque: Equip Labo™ 2654
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Parois en mélamine sur des hottes de laboratoire standard et un laminé hydrofuge blanc avec indice d’incendie M1 sur des hottes de laboratoire et d’attaque
- Épaisseur de la fenêtre pliante en verre Sécurit™ de 8 mm
- Verrouillage de l’ouverture de 40 cm de la surface de travail
- Éclairage de tube fluorescent sans éblouissement
- Panneau de commande, anémomètre et alarme sonore et visuelle sur le montant droit de la hotte de laboratoire
- Connexion pour l’extraction de 200 mm de diamètre
- Vitesse moyenne avant de 0,3 m/s minimum
- Panneau arrière en polypropylène plus résistant aux produits chimiques
Spécification
Hotte filtrante de laboratoire | |
PP | |
1 de chaque |
Tube fluorescent à reflets | |
XPX 15-206 | |
120 cm |
KIT010 NOTICE MONTAGE - SORBONNE A CAISSON
Taille: 3.7 MB
KIT015 Notice Technique Sorbonne a Caisson
Taille: 3.7 MB
KIT002 Sorbonnes et hottes d'extraction KitLab
Taille: 6 MB
KIT002 Sorbonnes et hottes d'extraction KitLab
Taille: 6 MB
KIT001 Catalogue KitLab
Taille: 5.5 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Equip Labo™ Hottes filtrantes de laboratoire en polypropylène > Largeur extérieure : 120 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu