Learn More
Equip Labo™ Hottes filtrantes de laboratoire en polypropylène
Hotte filtrante de laboratoire riche, robuste et fiable en polypropylène.
Marque:  Equip Labo™ 2663
Code produit. 12556186
  • 6420.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Dimensions de 180 x 80 x 155 cm
  • Panneau arrière en polypropylène plus résistant aux produits chimiques
  • Gouttière pour la récupération des condensats à connecter à la grille
  • décharge
  • Hotte filtrante en polypropylène
Spécification
Spécification
Hotte filtrante de laboratoire
PP
1 de chaque
Tube fluorescent à reflets
NFX 15-210 de classe B et EN 14175
150 cm
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Equip Labo™ Hottes filtrantes de laboratoire en polypropylène > Largeur extérieure : 150 cm