Learn More
VITLAB™ Béchers Griffin en PP
En PP très transparent pour une visibilité optimale. Les béchers Griffin en PP Vitlab™ possèdent des graduations bleues gravées en relief, faciles à lire, pour des mesures de précision.
Marque: VITLAB™ 610081
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Highly transparent
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
- Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
- Suitable for foodstuff
- Manufactured in accordance with ISO 7056
Spécification
Translucent | |
250 mL | |
95mm | |
125°C | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |
77mm | |
Polypropylene | |
25mL | |
Beaker | |
Yes | |
Molded and Printed Graduated Scale |