Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts étanche aux gaz en polypropylène
La pompe vide-fûts étanche aux gaz en polypropylène permet un transfert sans odeur.
397.00€ - 428.00€
Spécification
Type | Pompe vide-fûts étanche aux gaz |
---|---|
Débit | 200 mL/coup |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10291491
|
Buerkle™
5610-1030 |
Adaptateur universel de diamètre 34 - 70 mm |
397.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15356277
|
Buerkle™
5610-1040 |
2 adaptateurs pour joints à vis 3/4 po avec contre-écrous |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La pompe vide-fûts étanche aux gaz permet un transfert sans odeur, toutes les vapeurs émises sont refoulées du récipient vers le récipient de transvasement par la conduite d’échange de gaz.
- L’adaptateur universel de la pompe vide-fûts s’adapte sur des ouvertures de récipient de 30-70 mm, assurant une fermeture hermétique
- Les joints à vis du récipient peuvent être vissés dans le récipient à l’aide du filetage 3/4 po. et de l’écrou de blocage
- Les pompes étanches aux gaz sont utilisées pour les substances qui dégagent une forte odeur comme l’ammoniac
- Pièces à contact à le milieu en PP, PE et PVC
- Tube télescopique extensible scontinu
- Pour des profondeurs de fût de 40–67 cm
- Deux adaptateurs pour les récipients d’origine
Spécification
Pompe vide-fûts étanche aux gaz | |
200 mL/coup |