Learn More
Buerkle™ Pompe ce transvasement étanche en polypropylène
La pompe vide-fûts étanche aux gaz en polypropylène permet un transfert sans odeur.
Marque: Buerkle™ 5610-1030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pompe vide-fûts étanche aux gaz permet un transfert sans odeur, toutes les vapeurs émises sont refoulées du récipient vers le récipient de transvasement par la conduite d’échange de gaz.
- L’adaptateur universel de la pompe vide-fûts s’adapte sur des ouvertures de récipient de 30-70 mm, assurant une fermeture hermétique
- Les joints à vis du récipient peuvent être vissés dans le récipient à l’aide du filetage 3/4 po. et de l’écrou de blocage
- Les pompes étanches aux gaz sont utilisées pour les substances qui dégagent une forte odeur comme l’ammoniac
- Pièces à contact à le milieu en PP, PE et PVC
- Tube télescopique extensible scontinu
- Pour des profondeurs de fût de 40–67 cm
- Deux adaptateurs pour les récipients d’origine
Spécification
DIN EN ISO 9001 | |
Pour les substances dégageant une forte odeur | |
Pompe vide-fûts étanche aux gaz | |
Adaptateur universel de diamètre 34 - 70 mm |
34 mm à 70 mm | |
Polypropylène, PVC | |
200 mL/coup |