Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8008193 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Magenta
Vert
Conditionnement:
8 pièces
Code produit. 15300440
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format 72 x 13 mm en PP Fisherbrand™ sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
  • En PP.
  • Bonnes résistances chimique et thermique (0 à 110°C)
  • Non recommandés pour l’autoclavage
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 6 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Magenta
Capacité Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml)
Matériau PP
Positions 72
Forme Ouvertures en forme de goutte
Étagères 3 Tiers
Empilables No
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 5 à 10 ml
Quantité 8/boîte
Gamme de température (métrique) 0°C à 110°C
Dimensions (L x l x H) 104 x 202 x 59 mm
Longueur (métrique) 104 mm
Largeur (métrique) 202 mm
Hauteur (métrique) 59 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm