Learn More
Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène
Stockez et organisez les articles en polypropylène protecteur avec le tiroir empilable en polypropylène Multiroirtrade;. Disponibles en blanc ou gris foncé, les tiroirs sont empilables et disposent d’une capacité de tiroir-coulissant pour une facilité d’utilisation et un gain de place pratique.
Marque: Multiroir™ 18301
Description
ulliEmpilable/liliBords surélevés pour faciliter l’empilement et le glissement/liliCouvercle hermétique/li/ulSpécification
15 l | |
Polypropylène | |
Tiroir empilable | |
Arête | |
174 mm |
Gris foncé | |
Rectangle | |
1/boîte | |
370 mm |