Learn More
Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène
Code produit. p-8000359
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
15 l
25 l
Couleur:
Blanc
Gris
Gris foncé
Noir
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
Code produit. 30487000
Marque: Multiroir™ 18301BTSDM0BL
Stockez et organisez les articles en polypropylène protecteur avec le tiroir empilable en polypropylène Multiroirtrade;. Disponibles en blanc ou gris foncé, les tiroirs sont empilables et disposent d’une capacité de tiroir-coulissant pour une facilité d’utilisation et un gain de place pratique.
ulliEmpilable/liliBords surélevés pour faciliter l’empilement et le glissement/liliCouvercle hermétique/li/ul
Spécification
Capacité (métrique) 15 l
Couleur Gris foncé
Matériau Polypropylène
Forme Rectangle
Type de produit Tiroir empilable
Quantité 1/boîte
Modèle Arête
Longueur (métrique) 370 mm
Hauteur (métrique) 174 mm