Learn More
Eppendorf™ Combitips en PE
GREENER_CHOICE
Répondez à tous les besoins d’un laboratoire moderne grâce à ces pointes. Les Combitips en PP Eppendorf™ fonctionnent selon le principe du déplacement positif et par conséquent distribuent toujours le volume souhaité, indépendamment de la densité du liquide et de sa fluidité.
Marque:  Eppendorf™ 0030089936
16.09 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13485778
  • 17.02€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Composants idéaux pour toutes les Multipettes Eppendorf
  • Les 9 volumes possibles (0,1 à 50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
  • Les Combitips longues de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
  • Un code couleur individuel facilite l’identification rapide
  • La géométrie unique de l’entonnoir garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants
  • Existent avec 3 degrés de pureté différents pour s’adapter à n’importe quelle application
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’assortiment de cônes de pipette à déplacement positif standard avancé Combitips
Sans filtre
Qualité Eppendorf (non stérile)
1 de chaque
Adaptateur Combitip de 25 ml et adaptateur Combitip de 50 ml, un de chacune des 9 tailles de volumes Combitip
Polypropylène
9 tailles de volume (0,1 à 50 ml), 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL
Non stérile
1 CombiTips™ advanced de chaque taille (9 au total) et un adaptateur advanced de 25 et 50 ml
Pointes de pipettes
Eppendorf Multipette
Nom du produit
Eppendorf™ Combitips en PE > Volume : 0,1 ml, 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 5,0 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml