Learn More
Eppendorf™ Combitips en PE
Répondez à tous les besoins d’un laboratoire moderne grâce à ces pointes. Les Combitips en PP Eppendorf™ fonctionnent selon le principe du déplacement positif et par conséquent distribuent toujours le volume souhaité, indépendamment de la densité du liquide et de sa fluidité.
17.02€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Type de produit | Pointes de pipettes |
À utiliser avec (équipement) | Eppendorf Multipette |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13485778
![]() |
Eppendorf™
0030089936 |
9 tailles de volume (0,1 à 50 ml), 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL |
17.02€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Composants idéaux pour toutes les Multipettes Eppendorf
- Les 9 volumes possibles (0,1 à 50 ml) offrent un éventail de volumes de distribution optimal avec des incréments descendant à 100 nanolitres selon la Combitip utilisée
- Les Combitips longues de 2,5 ml, 5,0 ml et 10 ml permettent d’atteindre le fond des récipients de laboratoire les plus courants
- Un code couleur individuel facilite l’identification rapide
- La géométrie unique de l’entonnoir garantit une manipulation confortable tout en évitant d’endommager les gants
- Existent avec 3 degrés de pureté différents pour s’adapter à n’importe quelle application
Spécification
Sans filtre | |
Pointes de pipettes | |
Eppendorf Multipette | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Combitips en PE