Learn More
PYREX™ Bouchons PYREX™ pour flacons Erlenmeyer
Fournis avec les flacons de culture / solution Pyrex™. Choisissez les bouchons orange pour les températures jusqu’à 140°C (284°F), les bouchons rouges pour les températures jusqu’à 180°C (356°F).
Marque: PYREX™ 431372
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchon fileté
- Le bouchon ventilé possède une membrane poreuse non mouillable (hydrophobe) de 0,2 mμ
- Permet l’échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Orange | |
Style : Ventilé | |
Flacon Erlenmeyer de 500 ml et 1 L | |
Bouchon | |
140°C | |
Stérile |
Polypropylène | |
4,3 cm | |
Membrane non mouillable (hydrophobe) avec des pores de 0.2 μm | |
284°F | |
Oui |
Clause de non-responsabilité :Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.