Learn More
PYREX™ Bouchons en polypropylène pour flacons Erlenmeyer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-3016440 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe du col:
4,3 cm
4,8 cm
7 cm
7 cm
À utiliser avec (équipement):
Flacon Erlenmeyer 2 L
Flacon Erlenmeyer 3 L
Flacon Erlenmeyer de 500 ml et 1 L
Flacon Erlenmeyer en plastique 2 L
Flacon Erlenmeyer en plastique 3 L
Description:
Style : Plat
Style : Ventilé
Conditionnement:
24 pièces
250 pièces
Code produit. 12393860
Marque: PYREX™ 431372
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fournis avec les flacons de culture / solution Pyrex™. Choisissez les bouchons orange pour les températures jusqu’à 140°C (284°F), les bouchons rouges pour les températures jusqu’à 180°C (356°F).
  • Bouchon fileté
  • Le bouchon ventilé possède une membrane poreuse non mouillable (hydrophobe) de 0,2 mμ
  • Permet l’échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Style : Ventilé
Diamètre (métrique) externe du col 4,3 cm
À utiliser avec (équipement) Flacon Erlenmeyer de 500 ml et 1 L
Comprend Membrane non mouillable (hydrophobe) avec des pores de 0.2 μm
Type de produit Bouchon
Plage de températures (impériale) 284°F
Plage de températures (métrique) 140°C
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.