Learn More
Kartell™ Entonnoirs Buchner en polypropylène
En PP léger et robuste pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique. Les entonnoirs Buchner en PP Kartell™ avec filtre intégré sont idéaux pour séparer les solides des liquides en laboratoire.
Marque: Kartell™ 0044200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En PP léger et robuste pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique.Les entonnoirs Buchner en PP Kartell™ avec filtre intégré sont idéaux pour séparer les solides des liquides en laboratoire.
- Incassable, résistant à la corrosion et à la chaleur
- La construction en deux parties permet de séparer le haut et le bas pour un nettoyage plus facile
- Autoclavables
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
110 mm | |
PP | |
Filtre Buchner | |
92 mm |
810 ml | |
Autoclavables | |
Filtration, séparation des solides des liquides, collecte de composés recristallisés | |
2.5 mm |