Learn More
Kartell™ Entonnoirs Buchner en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
70 ml
180 ml
285 ml
390 ml
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diamètre (métrique) supérieur:
42.5 mm
55 mm
70 mm
80mm
90 mm
110 mm
160 mm
240mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
En PP léger et robuste pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique. Les entonnoirs Buchner en PP Kartell™ avec filtre intégré sont idéaux pour séparer les solides des liquides en laboratoire.
- Incassable, résistant à la corrosion et à la chaleur
- La construction en deux parties permet de séparer le haut et le bas pour un nettoyage plus facile
- Autoclavables
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 160 mm |
| Capacité (métrique) | 2100 ml |
| Matériau | PP |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Description | Filtre Buchner |
| À utiliser avec (application) | Filtration, séparation des solides des liquides, collecte de composés recristallisés |
| Longueur (métrique) du tube | 105 mm |
| Porosité | 2,75mm |