Learn More
Kartell™ Entonnoirs Buchner en polypropylène
En PP léger et robuste pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique. Les entonnoirs Buchner en PP Kartell™ avec filtre intégré sont idéaux pour séparer les solides des liquides en laboratoire.
Marque:  Kartell™ 0044000
24.76 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10595231
  • 26.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En PP léger et robuste pour une plus grande durabilité et une excellente résistance chimique.Les entonnoirs Buchner en PP Kartell™ avec filtre intégré sont idéaux pour séparer les solides des liquides en laboratoire.
  • Incassable, résistant à la corrosion et à la chaleur
  • La construction en deux parties permet de séparer le haut et le bas pour un nettoyage plus facile
  • Autoclavables
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
80mm
PP
Blanc
Filtration, séparation des solides des liquides, collecte de composés recristallisés
285 ml
Autoclavables
Filtre Buchner
2mm