Learn More
Fisherbrand™ Flacons Bijou avec bouchon en PP
Fabriqués en verre sodocalcique de type III avec un bouchon en PP. Les flacons Bijou Fisherbrand™ avec bouchon en PP conviennent aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture.
214.00€ - 915.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
Matériau | Verre sodocalcique de type III |
Volume (métrique) | 7 ml |
À utiliser avec (application) | Convient aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
14813562
|
Fisherbrand™
|
7 ml | 1715/boîte |
915.00€
1715 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
14803562
|
Fisherbrand™
|
7 ml | 245/boîte |
214.00€
245 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Verre sodocalcique de type III
- Bouchon à tête vissante en polypropylène
- Flacon coloré transparent
- Col vissant fileté
- Autoclavables
Specifications
Transparent | |
Verre sodocalcique de type III | |
Convient aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture | |
Tubulaire | |
PP | |
Bouchon à vis | |
Flacon Bijou |
20 mm | |
7 ml | |
À vis | |
À vis | |
Autoclavables | |
43 mm | |
18 mm |