Learn More
Fisherbrand™ Flacons Bijou avec bouchon en PP
Fabriqués en verre sodocalcique de type III avec un bouchon en PP. Les flacons Bijou Fisherbrand™ avec bouchon en PP conviennent aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture.
Marque: Fisherbrand™
741.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 10.80000kg
Description
- Verre sodocalcique de type III
- Bouchon à tête vissante en polypropylène
- Flacon coloré transparent
- Col vissant fileté
- Autoclavables
Spécification
Transparent | |
Verre sodocalcique de type III | |
Convient aux applications diagnostiques, de prélèvement d’échantillons et de milieux de culture | |
Tubulaire | |
PP | |
Bouchon à vis | |
1715/boîte | |
18 mm |
20 mm | |
7 ml | |
À vis | |
À vis | |
Autoclavables | |
43 mm | |
Flacon Bijou |