Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Connexion de tuyau courbe en polypropylène
Formulated from polypropylene. Lenz Laborglasinstrumente™ Polypropylene Bent Hose Connectors are for use with screw caps with bore.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01360000
Description
- Pour bouchons à vis avec alésage
- Fabrication en polypropylène
Spécification
Connexion de tuyau courbe | |
Polypropylène | |
10/boîte | |
Pliée |
Autoclavable | |
Pour bouchons à vis avec alésage | |
GL14 |