Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Connexion de tuyau courbe en polypropylène
Formulated from polypropylene. Lenz Laborglasinstrumente™ Polypropylene Bent Hose Connectors are for use with screw caps with bore.
21.00€ - 105.00€
Spécification
Type de produit | Connexion de tuyau courbe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec | Pour bouchons à vis avec alésage |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12323379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01360001 |
GL18 |
105.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12313379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01360000 |
GL14 |
21.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For screw caps with bore
- Polypropylene construction
Spécification
Connexion de tuyau courbe | |
Polypropylène | |
10/boîte |
Autoclavable | |
Pour bouchons à vis avec alésage | |
Pliée |