Learn More
Semadeni™ Béchers en plastique à code couleur
Excellents pour le stockage, le mélange ou le versement de liquides dans le laboratoire. Les béchers en plastique à code couleur Semadeni™ sont fabriqués en PP durable.
9.00€ - 2425.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 30 mL |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Type | Bécher |
Jetable | Oui |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11793835
|
Semadeni™
8609 |
Naturel | N/A | ||||||
11777192
|
Semadeni™
3711 |
vert | N/A | ||||||
11767192
|
Semadeni™
8612 |
Bleu | N/A | ||||||
15323595
|
Semadeni™
8611 |
Jaune | N/A | ||||||
15829465
|
Semadeni™
8613 |
Green | N/A | ||||||
15517921
|
Semadeni™
8613 |
Green | N/A | ||||||
Description
- Couleurs translucides
- Capacité de 30 ml
- Gradué
- Couvercles en PEBD disponibles à la vente
Spécification
30 mL | |
Bécher | |
Oui |
Polypropylène | |