Learn More
Semadeni™ Béchers en plastique à code couleur
Excellents pour le stockage, le mélange ou le versement de liquides dans le laboratoire. Les béchers en plastique à code couleur Semadeni™ sont fabriqués en PP durable.
Marque:  Semadeni™ 8612
Code produit. 11767192
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Couleurs translucides
  • Capacité de 30 ml
  • Gradué
  • Couvercles en PEBD disponibles à la vente
Spécification
Spécification
Bleu
Polypropylène
Boîte de 100
Oui
30 mL
Convient en tant que bécher de dosage ou de laboratoire
Bécher
Oui
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Semadeni™ Béchers en plastique à code couleur > Couleur : Bleu