Learn More
Kartell™ Microtubes à centrifuger
Conçu pour résister à une force de centrifugation pouvant atteindre 11 000 FCR. Les microtubes à centrifuger Kartell™ sont parfaits pour l’analyse des échantillons.
Marque: Kartell™ 0029800
23.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
Conçu pour résister à une force de centrifugation pouvant atteindre 11 000 FCR.Les microtubes à centrifuger Kartell™ conviennent parfaitement à l’analyse des échantillons.
- Disponible avec bouchon
- Fabriqué en PP ou en PE
- Autoclavables
- Marquage CE
- Homologué IVD
Spécification
11 x g | |
PP | |
1.5 ml | |
PP | |
Olli CD | |
1000/boîte |
CE–IVD | |
Oui | |
Translucide | |
Analyse des échantillons | |
Bouchon à clipser fixé | |
1.5 ml |