Learn More
Kartell™ Microtubes à centrifuger
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5 ml
Comprend:
Bouchon à clipser fixé
Sans bouchon
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Conçu pour résister à une force de centrifugation pouvant atteindre 11 000 FCR. Les microtubes à centrifuger Kartell™ sont parfaits pour l’analyse des échantillons.
- Disponible avec bouchon
- Fabriqué en PP ou en PE
- Autoclavables
- Marquage CE
- Homologué IVD
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE–IVD |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.5 ml |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Analyse des échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Olli CD |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Comprend | Sans bouchon |
| Nb par paquet | 1000/boîte |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction