Learn More
Kartell™ Microtubes à centrifuger
Conçu pour résister à une force de centrifugation pouvant atteindre 11 000 FCR. Les microtubes à centrifuger Kartell™ sont parfaits pour l’analyse des échantillons.
Marque: Kartell™ 0029700
25.01 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
Conçu pour résister à une force de centrifugation pouvant atteindre 11 000 FCR.Les microtubes à centrifuger Kartell™ conviennent parfaitement à l’analyse des échantillons.
- Disponible avec bouchon
- Fabriqué en PP ou en PE
- Autoclavables
- Marquage CE
- Homologué IVD
Spécification
11 x g | |
Oui | |
Translucide | |
Analyse des échantillons | |
40 mm | |
1000/boîte | |
1.5 ml |
CE–IVD | |
1.5 ml | |
PP | |
Olli CD | |
Sans bouchon | |
Carton |