Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert en PP de 0,1 ml pour flacon à ouverture large
À utiliser avec des flacons à filetage court
239.00€ - 583.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
Matériau | PP |
Volume (métrique) | 0,3 ml |
À utiliser avec (application) | Micro échantillonnage |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13455499
|
Fisherbrand™
06 19 2241 |
Micro-insert avec ressort fixé |
583.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13445489
|
Fisherbrand™
06 19 2240 |
Micro insert |
239.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Micro-insert en PP 0,1 ml
- 29 x 6 mm
- Transparent
- supérieur de 10 mm
- Avec lignes de remplissage
Spécification
Transparent | |
PP | |
Micro échantillonnage | |
Fond conique | |
10 x 100 |
6 mm | |
0,3 ml | |
< 4 μl | |
29 mm |