Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert en PP de 0,1 ml pour flacon à ouverture large
209.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Micro-insert en PP 0,1 ml
- 29 x 6 mm
- Transparent
- supérieur de 10 mm
- Avec lignes de remplissage
Spécification
Micro insert | |
6 mm | |
0,3 ml | |
< 4 μl | |
29 mm |
Transparent | |
Polypropylène | |
Micro échantillonnage | |
Fond conique | |
10 x 100 |