Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
25 x 75 mm
40 x 20 cm
4 x 8 cm
500 x 20 cm
5 x 20 cm
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™ sont disponibles dans différentes tailles. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Feuilles de polyester Polygram™ pour CCM
- Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- Silice 60
- Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
- Taille moyenne des pores de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5 – 17 µm
- Qualité standard
- Pour plaques analytiques de 0,25 mm
- Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
- Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé.
- Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
- Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Spécification
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Type | Feuille de polyester |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Dimensions (L x l) | 5 x 20 cm |