Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 12 C18
234.00€ - 1740.00€
Spécification
Granulométrie | 10 à 15 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 18 |
Technique | Chromatographie en phase liquide |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10266931
|
Macherey-Nagel™
711009.100 |
0,1 kg |
234.00€
100g |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10002731
|
Macherey-Nagel™
711009.1000 |
1 kg |
1740.00€
1000g |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
10 à 15 μm | |
POLYGOPREP 60 à 18 | |
2 à 8 | |
350 m2/g | |
Silice |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |