Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 12 C18
Marque: Macherey-Nagel™ 711009.1000
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
10 à 15 μm | |
POLYGOPREP 60 à 18 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
1 kg | |
350 m2/g | |
Silice |