Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 à 30 C18
Marque: Macherey-Nagel™ 711029.1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
40 à 63 μm | |
POLYGOPREP 1000 à 30 | |
1 kg | |
Polygoprep |
1 000 A | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Chromatographie en phase liquide |