Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 à 30 C18
Code produit. p-8012349 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Granulométrie:
25 à 40 μm
40 à 63 μm
Conditionnement:
1000g
100g
Code produit. 10787842
Marque: Macherey-Nagel™ 711028.100
Spécification
Granulométrie 25 à 40 μm
Porosité 1 000 Å
Phase stationnaire POLYGOPREP 1000 à 30
pH 2 à 8
Quantité 0,1 kg
Adsorbant POLYGOPREP C18
Type Polygoprep
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide