Learn More
Polyéthylèneimine, ∽ M.N. 60,000, 50 % masse de solution aqueuse, ramifiée, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polyethyleneimine |
Note relative au nom | 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000 |
Forme physique | Liquide visqueux |
Point d’ébullition | 100.0°C |
Formule linéaire | (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y |
Densité | 1.0700g/mL |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Quantité | 100 g |
Point d’éclair | >110°C |
Pourcentage de pureté | 48 to 52% (solids) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identifiant produit
- Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .