Learn More
Polyéthylèneimine, ∽ M.N. 60,000, 50 % masse de solution aqueuse, ramifiée, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10720881
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
9002-98-6, 7732-18-5
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
43.07
MFCD00084427
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
9033
CHEBI:30969
aziridine
*-CCNCCN(-*)CCN-*
9002-98-6, 7732-18-5
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
43.07
MFCD00084427
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
9033
CHEBI:30969
aziridine
*-CCNCCN(-*)CCN-*
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine
Note relative au nom 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000
Forme physique Liquide visqueux
Point d’ébullition 100.0°C
Formule linéaire (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y
Densité 1.0700g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 100 g
Point d’éclair >110°C
Pourcentage de pureté 48 to 52% (solids)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.07
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .