Learn More
Polyéthylène glycol 8,000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11385747
Polyéthylène glycol 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385747
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Code produit. 11385747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043443.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Polyethylene glycol is used in the modification of therapeutic proteins and peptides to enhance its solubility. It is also used in the fabrication of bioactive and immuno isolating barriers for encapsulation of cells. In gas chromatography, it is used as a polar stationary phase. It is used as mold release agent and lubricant in fabricating elastomers. As a dispersant, it is used in toothpastes. It finds application in blood banking as a potentiator, which is used to detect antigens and antibodies. In pharmaceutical industry, it is used as tablet and capsule lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 8000
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol 8,000
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Forme physique Poudre
Point de fusion 55°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Informations sur la solubilité Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons and organic solvents.
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN12K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
Numéro de lotU12K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
Numéro de lotU08K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2024 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
Numéro de lotU08K022 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2024 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
Numéro de lotU08K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2024 Catalog Number043443.A9,043443.22,043443.A3,043443.36
Nom du produit
Polyéthylène glycol 8,000, Thermo Scientific Chemicals >